Documents
CC300
Sigma-Aldrich
Solution standard de collagène, PureCol-S
Ready-to-use ultrapure collagen type I protein for cell culture applications (20 mL).
Synonyme(s) :
Collagen Solution, Collagen Standard Solution, PureCol Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
solution
Description générale
Le collagène est la principale protéine structurelle de la matrice extracellulaire présente dans les différents tissus conjonctifs de l'organisme. Le collagène de type I est un composant structurel majeur de la peau, des os, des tendons et d'autres tissus conjonctifs fibreux. Afin d'offrir aux cellules l'environnement le plus proche du vivant, les chercheurs ont toujours cultivé des cellules à l'intérieur d'hydrogels de collagène ou sur des récipients en plastique recouverts de collagène. PureCol® est un collagène ultra pur dérivé de la peau bovine qui contient environ 97 % de collagène de type I, le reste étant constitué de collagène de type III. Il contient une teneur élevée en monomères, mesurée par chromatographie par perméation de gel, ce qui garantit l'uniformité et la reproductibilité du produit. Il est cité dans plus de 2 000 publications. Les flacons T25 enduits de PureCol® présentent une application uniforme et constante de collagène de type I de haute qualité sur une surface transparente en polystyrène. Les flacons munis d'évent sont dotés d'un bord anti-goutte et d'un col incliné modifié permettant d'assurer un contrôle maximal lors du remplacement des milieux appauvris en nutriments. Les flacons sont dotés d'un dispositif anti-basculement et d'un canal de versement de forme spéciale pour une meilleure manipulation. Les flacons sont traités de manière aseptique et sont apyrogènes.Surface : 25 cm². Volume total : 75 ml. Surface/puits : 9,5 cm2. Volume de travail type : 2 à 3,5 ml. Concentration du revêtement : 50 à 100 µg/ml.PureCol® est une marque déposée d'Advanced BioMatrix, Inc.
Stockage et stabilité
Conserver la solution étalon de collagène PureCol-S à une température comprise entre 2 et 8 °C. Répartir en aliquotes de travail d'un volume plus petit avant utilisation pour garantir l'intégrité et la performance du produit.
Informations légales
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable