Principaux documents
CBL419
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine basique majeure éosinophile, clone BMK13
clone BMK13, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
EMBP
100 μG
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BMK13, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
horse, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRG2(5553)
Spécificité
L'anticorps CBL419 est spécifique à la protéine basique majeure de l'éosinophile quel que soit le stade d'activation des éosinophiles et peut ainsi être considéré comme un marqueur "pan-éosinophile". Cet anticorps reconnaît la proforme sécrétée de la MBP (MBP associée à la grossesse) de 23,8 kDa présente dans le placenta et le sérum de femmes enceintes, ainsi que la forme mature de la protéine de 13,8 kDa qui se trouve dans la matrice des grandes granules éosinophiles. Il ne présente aucune réaction croisée avec la MBP de cheval, de souris ou de rat.
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Immunohistochimie : Le clone BMK-13 réagit avec des tissus fraîchement congelés, découpés (6 µm), séchés pendant 1 heure à température ambiante et fixés dans un mélange de méthanol et d'acétone à 1:1 et séchés à l'air pendant 1 heure. Les coupes peuvent être conservées enveloppées dans du papier d'aluminium à -70 °C jusqu'à utilisation. Pour les coupes incluses en paraffine, il convient d'utiliser du PFA 4 % (3 heures) pour les biopsies cutanées. Les coupes de 5 µM sont déparaffinées et réhydratées dans de l'eau. Un traitement à la protéinase de trypsine 0,1 % pendant 15 minutes dans de l'eau doit être effectué avant le blocage et la coloration de l'anticorps. L'anticorps réagit mieux sur des tissus congelés que sur des tissus inclus en paraffine.
Western blotting : les éosinophiles humains normaux purifiés ont été traités avec de la digitonine (5 mg/ml) pendant 10 minutes avant d'être bouillis dans un tampon d'échantillonnage et séparés par SDS-PAGE 15 %. La MBP purifiée migre à environ 14 kDa et les échantillons humains ordinaires sont compris entre 10 et 16 kDa.
Développement ELISA pour estimation de la MBP.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-protéine basique majeure de l'éosinophile, clone BMK13, est un anticorps dirigé contre la protéine basique majeure de l'éosinophile pour une utilisation en ELISA, en WB et en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Forme physique
Cet anticorps monoclonal est formulé à une concentration de 100 µg/ml dans un tampon phosphate salin contenant de l'azoture de sodium 10 mM et 1 mg/ml de sérum albumine bovine. Il est recommandé que chaque laboratoire détermine le titre de travail optimal à utiliser dans sa propre application.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
À conserver à +4 °C pour une utilisation dans le mois suivant l'achat ; pour un stockage à long terme, diviser l'anticorps en aliquotes et les conserver à -20 °C.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Takahiro Kawakami et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 34(6), 960-969 (2018-10-17)
This study aimed to investigate the contribution of a proliferation-inducing ligand (APRIL), a member of the tumor necrosis factor (TNF) superfamily implicated in plasma cell survival, to the development of plasma cell-rich lesions in immunoglobulin G4-related disease (IgG4-RD). We performed
Toru Sonoyama et al.
International journal of molecular sciences, 23(21) (2022-11-12)
Transglutaminase (TGM) isoform catalyze the cross-linking reaction of identical or different substrate proteins. Eosinophil has been recognized in chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP) forming tissue eosinophil in nasal polyp (NP), and TGM isoforms are suggested to be associated with
ACE2 downregulation in olfactory mucosa: Eosinophilic rhinosinusitis as COVID-19 protective factor?
Concepció Marin et al.
Allergy, 76(9), 2904-2907 (2021-05-15)
Alba Garrido-Trigo et al.
Nature communications, 14(1), 4506-4506 (2023-07-27)
Ulcerative colitis and Crohn's disease are chronic inflammatory intestinal diseases with perplexing heterogeneity in disease manifestation and response to treatment. While the molecular basis for this heterogeneity remains uncharacterized, single-cell technologies allow us to explore the transcriptional states within tissues
Hironobu Nishijima et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 96(9), 981-993 (2016-06-21)
The posterior nasal nerve is the dominant source of the parasympathetic, sympathetic, and sensory fibers that innervate the nasal respiratory mucosa. Therefore, a posterior nasal neurectomy (PNN) is thought to induce denervation of the nasal mucosa and relieve the nasal