CBL304
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4A
clone 5.4A, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Component P
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5.4A, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APCS(325)
Description générale
Spécificité
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1