CB1028
Anti-MAP1LC3B Mouse mAb (4E11)
liquid, clone 4E11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Microtubule-Associated Proteins 1A/1B Light Chain 3β
401,00 $
About This Item
401,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3B(81631)
Description générale
Immunogène
Application
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable