Principaux documents
BX1160
Supelco
Bromocreasol green sodium salt
pH indicator, meets analytical specifications of USP/NF GR, ACS
Synonyme(s) :
Bromocresol Green, Sodium Salt, 3`,3``,5`,5``-tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein Sodium Salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H13Br4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
720.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
263-657-4
Nom du produit
Bromocresol Green, Sodium Salt, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forme
powder
Couleur
brown to green, variable
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Meets ACS Specifications GR ACS
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Clarity of solutionTo pass testColorVariable (brown to green)FormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.80AU minVisible spectrum, max. wavelength615-620nmVisual transition (from pH 3.8 to pH 5.4)Yellow to Blue
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable