Documents
B04A-03
Millipore
Plaque CellASIC ONIX pour cellules bactériennes (4 compartiments)
The B04 plates utilize a microfabricated silicone ceiling with a height similar to bacteria cells to restrict their growth in a single focal plane & maintain x,y position over time.
Synonyme(s) :
Bacterial culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Fabricant/nom de marque
CellASIC® ONIX
Larg. × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Compatibilité
for use with cells sized 0.7–3.5 μm
Description générale
La plaque CellASIC ONIX pour cellules bactériennes (4 compartiments) est conçue avec un plafond en silicone microfabriqué d'une hauteur comparable à celle des cellules de levure en vue de limiter leur croissance en un seul plan focal et de maintenir leur position x,y au cours du temps.
Application
La plaque CellASIC ONIX pour cellules bactériennes (4 compartiments) a été utilisée en imagerie microfluidique de cellules vivantes bactériennes.
Informations légales
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Jasmeet Singh Khara et al.
Frontiers in microbiology, 11, 417-417 (2020-04-08)
Tuberculosis (TB) results in both morbidity and mortality on a global scale. With drug resistance on the increase, there is an urgent need to develop novel anti-mycobacterials. Thus, we assessed the anti-mycobacterial potency of three novel synthetic peptoids against drug-susceptible
Contenu apparenté
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.