Principaux documents
AX1699MC
Supelco
Solvent MC
AQUASTAR®
Synonyme(s) :
Karl Fischer
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Le produit AX1699MC ne peut pas être commandé. Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point 55.6 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Methanol-chloroform solvent for oils and fats
AX1699MC-1, AX1699MC-3 and AX1699MC-5 are packaged in 38/430 glass bottles.
Remarque sur l'analyse
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.001-0.02%
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.1 °F
Point d'éclair (°C)
55.6 °C