Principaux documents
AQFA09050
Millipore
Filtre membrane en quartz
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de quartz sans liant
50 PKG
408,00 $
408,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
408,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
408,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
430 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AQFA
Type de filtration : filtre en profondeur
Application
  • Mesurer la concentration en métaux lourds et de petites quantités de particules
  • Surveillance des particules PM10 selon l'EPA• Surveillance des particules PM2,5
  • Détection de microplastiques