Documents
APT242
Sigma-Aldrich
Kit de détection de l'apoptose mitochondriale MitoLight
The MitoLight Apoptosis Detection Kit for flow cytometry utilizes a lipophilic cation, termed as MitoLight, as a mitochondrial activity marker.
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
MitoLight
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La perturbation du potentiel transmembranaire mitochondrial est l'un des premiers événements intracellulaires à se produire après l'induction de l'apoptose. Le kit de détection de l'apoptose MitoLight utilise un cation lipophile, dénommé MitoLight, en guise de marqueur de l'activité mitochondriale. MitoLight est un colorant mitochondrial qui colore les mitochondries des cellules vivantes en fonction du potentiel membranaire. Le monomère est en équilibre avec des amas dits "agrégats J", qui sont favorisés par une forte concentration en colorant ou un fort potentiel de la membrane mitochondriale.
Le colorant MitoLight est distribué de manière différente dans les cellules saines et les cellules apoptotiques. Il est ainsi possible d'utiliser une technique basée sur les rapports de fluorescence pour étudier le potentiel des membranes mitochondriales. Dans les cellules saines, le colorant s'accumule et forme des agrégats dans la mitochondrie, produisant une vive fluorescence rouge (λém = 585-590 nm). Dans les cellules apoptotiques où le potentiel de la membrane mitochondriale est perturbé, le colorant sous forme monomère reste dans le cytoplasme et fluoresce dans le vert (λém = 527-530 nm), ce qui permet de distinguer les cellules apoptotiques des cellules non apoptotiques. La fluorescence peut être observée par microscopie à fluorescence avec un filtre passe-bande (détectant le FITC et la rhodamine) ou analysée par cytométrie en flux en utilisant un canal dédié au FITC pour les monomères verts (Ex/Ém = 488/530) et un canal dédié au PI pour les agrégats rouges (Ex/Ém = 488/585).
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Le kit de détection de l'apoptose MitoLight pour cytométrie en flux utilise un cation lipophile, dénommé MitoLight, en guise de marqueur de l'activité mitochondriale.
Composants
MitoLight (réf. 71616) : 100 μl dans du DMSO.
Tampon d'incubation 10X (réf. 71614) : 20 ml.
Stockage et stabilité
Conserver les composants du kit à -20 °C  jusqu'à leur date de péremption. Une fois décongelés, les composants non utilisés du kit peuvent être recongelés. Pour des résultats optimaux, diviser le réactif MitoLight en flacons individuels pour éviter les congélations/décongélations répétées.
CONSERVER LES RÉACTIFS À L'ABRI DE LA LUMIÈRE.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Sarita Nehra et al.
Experimental & molecular medicine, 49(12), e404-e404 (2018-04-04)
This study investigates the therapeutic effect of a nanocurcumin formulation (NCF) containing nanocurcumin (NC) and pyrroloquinoline quinone (PQQ) on ameliorating hypoxia-induced stress in hypertrophied primary human ventricular cardiomyocytes (HVCM) under hypoxic conditions, as validated in a Sprague-Dawley rat model of