A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Activation of ICE-family proteases/caspases initiates apoptosis in mammalian cells. ′ The assay is based on spectophotometric detection of the chromophore p-nitroaniline (pNA) after cleavage from the labeled substrate DEVD-pNA. The free pNA can be quantified using a spectrophotometer or a microtiter plate reader at 405 nm. Comparison of the absorbance of pNA from an apoptotic sample with an uninduced control allows determination of the fold increase in caspase-3 activity.
Application
&
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Apoptose et cancer
Preparation Note
Conserver les composants du kit à -20 °C jusqu'à leur date de péremption.
Special Precautions:
· After thawing reagents, use immediately or aliquot and freeze at -20oC for longer storage. Éviter les congélation/décongélation répétées.
· Maintain these reagents in amber or covered containers.
Special Precautions:
· After thawing reagents, use immediately or aliquot and freeze at -20oC for longer storage. Éviter les congélation/décongélation répétées.
· Maintain these reagents in amber or covered containers.
Other Notes
5X Cell Lysis Buffer (Part No. 90065):
μμ
μ
μμ
μ
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit, DEVD
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2