Principaux documents
AP2029325
Millipore
PREFLTR AP20 293MM 25/PK
25 EA
319,00 $
319,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
319,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
319,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
1 mm
Dimension de pores
2.0 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Autres remarques
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13