Principaux documents
AP180F
Sigma-Aldrich
Anticorps d'âne anti-IgG de chèvre, conjugué au FITC, espèces adsorbées
Chemicon®, from donkey
500 μG
290,00 $
290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
290,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
goat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
IgG de chèvre
LONGUEUR D'ONDE : Pic d'absorption = 492 nm, pic d'émission = 520 nm.
Application
Détection de l'IgG de chèvre avec cet anticorps d'âne anti-IgG de chèvre conjugué à de l'isothiocyanate de fluorescéine et correspondant aux espèces adsorbées, dont l'utilisation a été validée en IF.
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 7,6), avec 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,5 % d'azoture de sodium.
RECONSTITUTION :
À reconstituer dans 500 µl d'eau distillée stérile.
FLUOROPORE/PROTÉINE :
environ 8,2 µg/mg.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Chihiro Ozawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 39(5), 778-785 (2016-05-07)
Pulmonary emphysema is a disease in which lung alveoli are irreversibly damaged, thus compromising lung function. Our previous study revealed that all-trans-retinoic acid (ATRA) induces the differentiation of human lung alveolar epithelial type 2 progenitor cells and repairs the alveoli
Jhansi Dyavanapalli et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 319(1), H3-H12 (2020-05-16)
Heart failure (HF) is characterized by autonomic imbalance with sympathetic hyperactivity and loss of parasympathetic tone. Intracardiac ganglia (ICG) neurons represent the final common pathway for vagal innervation of the heart and strongly regulate cardiac functions. This study tests whether
Kevin Wilhelmsen et al.
The Journal of biological chemistry, 287(32), 26478-26494 (2012-06-19)
Endothelial cell (EC) Toll-like receptor 2 (TLR2) activation up-regulates the expression of inflammatory mediators and of TLR2 itself and modulates important endothelial functions, including coagulation and permeability. We defined TLR2 signaling pathways in EC and tested the hypothesis that TLR2
Guangxue Wang et al.
Cell & bioscience, 6, 41-41 (2016-06-14)
Concerted hormone secretion is essential for glucose homeostasis and growth. The oocyte testis gene 1 (Otg1) has limited information in mammals before. Human OTG1 has been identified as an antigen associated with cutaneous T cell lymphoma, while worm Otg1 is
Yasuhiko Bando et al.
Histochemistry and cell biology, 155(4), 439-449 (2021-01-06)
In our previous study, fatty acid-binding protein 5 (FABP5) was expressed in septoclasts with long processes which are considered to resorb uncalcified matrix of the growth plate (GP) cartilage, and no apparent abnormalities were detected in the histo-architecture of the