AP136F
Goat Anti-Rat IgG Antibody, FITC conjugate
26 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
26 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
FLUOROPHORE/ PROTEIN:
Approximately 12 mg/mg.
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Stockage et stabilité
DO NOT FREEZE.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3