Documents
AC111P
Sigma-Aldrich
Anticorps de mouton anti-IgG de souris, correspondant aux espèces absorbées et conjugué à de la HRP
from sheep, peroxidase conjugate
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) fait partie de la famille des immunoglobulines, des glycoprotéines qui mettent en œuvre les réponses immunitaires contre les organismes pathogènes. L'IgG participe à la réponse immunitaire en mobilisant les cellules effectrices du système immunitaire inné et en induisant des réponses pro-inflammatoires. Ces réponses pro-inflammatoires sont médiées par les récepteurs Fc qui interagissent avec les fragments Fc sialylés situés sur les molécules d'IgG.
Spécificité
Cet anticorps a été purifié (espèces absorbées) et testé en ELISA avant sa conjugaison pour garantir une réactivité croisée minimale vis-à-vis des IgY de poulet et des IgG d'homme, de rat, de lapin, de cochon d'Inde et de hamster, mais il peut provoquer des réactions croisées avec les immunoglobulines d'autres espèces.
D'après une analyse ELISA réalisée sur sa forme non conjuguée (réf. AC111), cet anticorps réagit avec la molécule d'IgG entière de souris (IgG >> IgG2a > IgG >>>> IgG1), avec une réactivité croisée minimale voire nulle vis-à-vis des IgA et des IgM de souris.
Immunogène
IgG de souris purifiée.
Application
Analyse par western blotting : Les performances d'un lot représentatif ont été validées à une dilution au 1/4000e pour le marquage de la bande cible après application d'un anticorps monoclonal de souris anti-GAPDH (réf. MAB374) en western blotting avec 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de mouton anti-IgG de souris, correspondant aux espèces absorbées et conjugué à de la HRP (réf. AC111P), est un anticorps secondaire conjugué à de la HRP dont l'utilisation a été validée en western blotting, présentant peu ou pas de réactivité croisée vis-à-vis des IgA et des IgM de souris, des IGY de poulet et des IgG d'homme, de rat, de lapin, de cochon d'Inde ou de hamster.
Sous-domaine de recherche
Tous
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : Les performances de cet anticorps secondaire conjugué à de la HRP (réf. AC111P) ) ont été validées à une dilution au 1/4000e pour le marquage de la bande cible après application d'un anticorps monoclonal de souris anti-GAPDH (réf. MAB374) en western blotting avec 10 µg de lysat de cellules A431.
Description de la cible
~150,0 kDa (poids observé).
Liaison
Remplace : AP300P
Forme physique
Anticorps polyclonal de mouton purifié dans du PBS contenant le stabilisant conjugué à de la HRP StabilZyme® et 0,05 % de Proclin.
Sulfate d'ammonium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Informations légales
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jian Shen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5269-5282 (2021-05-07)
The blood-brain barrier (BBB) damage is a momentous pathological process of ischaemic stroke. NADPH oxidases 4 (NOX4) boosts BBB damage after ischaemic stroke and its expression can be influenced by microRNAs. This study aimed to probe into whether miR-92b influenced
Wenling Dai et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1197-1204 (2019-08-23)
Melatonin (N‑acetyl‑5‑methoxytryptamine; MT) has been shown to have a protective effect against sepsis‑induced renal injury, however, the mechanisms underlying the function of MT remain to be elucidated. Therefore, in the present study, the potential mechanisms underlying the preventive role of
Xiaojing Sun et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 140, 68-76 (2020-03-10)
The large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channels, composed of the pore-forming α subunits (BK-α, encoded by KCNMA1 gene) and the regulatory β1 subunits (BK-β1, encoded by KCNMB1 gene), play a unique role in the regulation of coronary vascular tone and
Qiang Yao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(3), 3088-3095 (2018-02-20)
Gastric cancer (GC) poses a serious public health threat and the 5-year survival rate of patients with GC is low. MicroRNAs (miRNAs/miRs) may serve oncogenic or tumor suppressor functions during tumorigenesis by regulating cell proliferation, apoptosis, migration and invasion and
Navatha Shree Polavaram et al.
Bone research, 9(1), 24-24 (2021-05-16)
Understanding the role of neuropilin 2 (NRP2) in prostate cancer cells as well as in the bone microenvironment is pivotal in the development of an effective targeted therapy for the treatment of prostate cancer bone metastasis. We observed a significant