ABT282
Anti-phospho-NUMA1 Antibody (Thr2055)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear mitotic apparatus protein 1, NuMA protein, SP-H antigen
532,00 $
About This Item
532,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr2055)
Informations sur le gène
human ... NUMA1(4926)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUMA1 phosphorylated at Thr2055 in 10 µg of HeLa nuclear extract and Hydroxyurea treated HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable