ABT268
Anti-Liprin Alpha 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
LAR-interacting protein 1, LIP-1, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting protein alpha-1, PTPRF-interacting protein alpha-1
530,00 $
About This Item
530,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPFIA1(8500)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liprin Alpha 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable