ABS994
Anti-phospho-Glucocorticoid receptor Antibody, Ser226
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1, glucocorticoid receptor, GR
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer226)
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Western Blotting Analysis: A representative lot of this antibody at 0.5 µg/mL dilution detected phosphorylated glucocorticoid receptor protein in rat hepatoma cell lysate (Blind,R., et al. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 109 (2008) 150–157)
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected phosphorylated glucocorticoid receptor in 6 µg of transfected HEK293 cell lysate
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable