ABS55
Anti-InsP3R Antibody, Type 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 16, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor, IP3 receptor, spinocerebellar ataxia 15, IP3 receptor isoform 1
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, pig
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITPR1(3708)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of Anti-InsP3R, Type 1 immunoprecipitated InsP3R, Type 1 from rat brain microsomal prep RIPA lysate.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected InsP3R on 10 µg of rat brain microsomal tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable