Principaux documents
ABS543
Sigma-Aldrich
Anti-Colipase Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Colipase
100 μL
494,00 $
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
494,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
494,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLPS(1208)
Description générale
The protein Colipase is a co-enzyme needed for maximal enzyme activity of pancreatic lipase. It is a secreted protein produced by the pancreas that is originally secreted as an inactive proform, procolipase. Procolipase gets activated by cleavage by intestinal trypsin in the lumen of the small intestine. ′ Colipase happens to have key hydrophobic amino acids that allow the complex of lipase and Colipase to adsorb to the lipid micelles, and this adsorption is essential for their digestion. Interestingly too, the procolipase propeptide also gives rise to the pentapeptide intestinal hormone Enterostatin, a small pentapeptide. Enterostatin acts to reduce food intake, in particular fat intake, when given to animals via injection or in to the brain.
Immunogène
Recombinant protein corresponding to human Colipase.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par western blotting : ′ Journal of Lipid Research.
A representative lot detected Colipase in mouse pancreas (Miller, R., et al. (2009). AM J Physiol Endocrinol Metab.
A representative lot detected Colipase in HEK293T cells transiently transfected to express Arg92 and Cys92 colipase (Xiao, X., et al. (2013). Journal of Lipid Research. 54:514-521).
Anti-Colipase Antibody | ABS543 is an antibody against Colipase Antibody for use in Western Blotting.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
A 1:1,000 dilution of this antibody detected Colipase in mouse pancreas tissue lysate.
Description de la cible
Poids observé : ~12 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1