ABS538
Anti-FABP1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Fatty acid-binding protein, liver, Fatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein, L-FABP, Squalene- and sterol-carrier protein, SCP, Z-protein, p14
388,00 $
About This Item
388,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Fabp1(24360)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FABP1 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1