Principaux documents
ABS518
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SLC5A3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Sodium/myo-inositol cotransporter, Na(+)/myo-inositol cotransporter, Sodium/myo-inositol transporter 1, SMIT1, Solute carrier family 5 member 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC5A3(6526)
Description générale
La protéine SLC5A3, aussi connue sous les noms de cotransporteur sodium/myo-inositol, cotransporteur Na(+)/myo-inositol, transporteur sodium/myo-inositol 1 (SMT1), ou membre 3 de la famille des SLC 5 ("SoLute Carrier"), et codée par le gène SLC5A3, est un transporteur intracellulaire et un médiateur de signalisation important qui médie l'accumulation intracellulaire du myo-inositol. Le myo-inositol est un composé essentiel à la signalisation cellulaire, à la fois dans le cytoplasme et dans les organites intracellulaires. Sa présence dans la membrane plasmique et le cytoplasme est nécessaire pour maintenir la synthèse des seconds messagers (ou messagers secondaires) tels que l'inositol triphosphate (IP3) et le diacylglycérol (DAG) à partir de phosphatidylinositol bisphosphate (PIP2). Dans les organites, le myo-inositol constitue également un précurseur dans la synthèse de phospholipides de signalisation complexes et d'inositolphosphates à partir d'IP3 et de PIP2. En outre, la protéine SLC5A3 est régulée à la hausse par les chocs osmotiques et à la baisse par les déplétions d'énergie, et sert de capteur moléculaire du stress cellulaire.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au domaine cytoplasmique de la protéine SLC5A3 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter SLC5A3 dans des tissus de prostate humaine.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter SLC5A3 dans des tissus de placenta humain.
Détectez SLC5A3 à l'aide de cet anticorps anti-SLC5A3 dont l'utilisation a été validée en western blotting et IHC (paraffine).
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de cellules HUVEC.
Analyse par western blotting : 1 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter SLC5A3 dans 10 μg de lysat de cellules HUVEC.
Description de la cible
~79 kDa (poids observé)
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ping Zheng et al.
Cell reports. Medicine, 4(6), 101057-101057 (2023-06-02)
Single-cell transcriptomics can provide quantitative molecular signatures for large, unbiased samples of the diverse cell types in the brain. With the advances of multi-omics datasets, a major challenge is to validate and integrate results into a biological understanding of spatial
April R Foster et al.
Aging cell, 19(1), e13058-e13058 (2019-11-27)
Aging is characterized by the deterioration of tissue structure and function. In skin, environmental factors, for example, ultraviolet radiation (UVR), can accelerate the effects of aging such as decline in barrier function and subsequent loss of hydration. Water homeostasis is
Heidy Cabrera-Cruz et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 318(2), E237-E248 (2019-12-25)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine-metabolic disorder characterized by hyperandrogenism and ovulatory dysfunction but also obesity and hyperinsulinemia. These characteristics induce an insulin-resistant state in tissues such as the endometrium, affecting its reproductive functions. Myo-inositol (MYO) is an insulin-sensitizing