ABS435
Anti-GNPDA2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
GNPDA2, Glucosamine-6-phosphate deaminase 2, GNPI, Glucosamine-6-phosphate isomerase SB52, GNP2, GlcN6P deaminase 2
350,00 $
About This Item
350,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNPDA2(132789)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GNPDA2 in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable