ABS218
Anti-phospho-DBC1 (Thr454) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
DBIRD complex subunit KIAA1967, Deleted in breast cancer gene 1 protein, DBC-1, DBC.1, p30 DBC
331,00 $
About This Item
331,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr454)
Informations sur le gène
human ... BRINP1(1620)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DBC-1 phosphorylated at Thr454 in 10 µg of etoposide treated Jurkat cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Untreated and etoposide treated Jurkat cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable