ABS1645
Anti-Chromatin-Modifying Protein 6
from rabbit
Synonyme(s) :
Chromatin-modifying protein 6, Charged multivesicular body protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20
530,00 $
About This Item
530,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, monkey
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHMP6(79643)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Chromatin-Modifying Protein 6 in HEK293 cell lysate (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1