ABS1642
Anti-SPTLC1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Serine palmitoyltransferase 1, LCB 1, Long chain base biosynthesis protein 1, Serine-palmitoyl-CoA transferase 1, SPT 1, SPT1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTLC1(10558)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Lipid Signaling
Western Blotting Analysis: The purified polyclonal antibody was used to detect SPTLC1 in human cell lysates (HEK293, HepG2, JAR, JEG3) and human placenta tissue homogenate (Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected SPTLC1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable