ABS1640
Anti-SPTLC3 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Serine palmitoyltransferase 3, LCB 3, LCB2b, Long chain base biosynthesis protein 2b, Long chain base biosynthesis protein 3, Serine-palmitoyl-CoA transferase 3, SPT 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTLC3(55304)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Western Blotting Analysis: The purified polyclonal antibody was used to detect the endogenous SPTLC3 in human cell lysates (HepG2, JAR, JEG3) and human placenta tissue homogenate, as well as exogenously expressed SPTLC3 in transfected HEK293 cells (Hornemann, T., et al. (2007). Biochem. J. 405(1):157-164; Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SPTLC3 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable