ABS1526
Anti-phospho-AKT1 Antibody, Thr479
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
AKT alpha, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, Protein kinase B alpha, PKB, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr479)
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-AKT1, Thr479 in lysate of RAT2 cells transfected with Src (21-154).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable