ABS1515
Anti-phospho NFkB p52, (Ser222) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, Lymphocyte translocation chromosome 10 protein, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, Oncogene Lyt-10, Lyt10, Nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer222)
Informations sur le gène
human ... NFKB2(4791)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho NFkB p52, (Ser222) in 10 µg of cell lysate U2OS transfected with p52 WT.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1