ABS1488
Anti-GTP cyclohydrolase 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
EC: 3.5.4.16, GTP cyclohydrolase, GTP-CH-I
661,00 $
About This Item
661,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GCH1(2643)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GTP cyclohydrolase 1 in 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash