ABN912
Anti-Myelin Basic Protein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
MBP
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
guinea pig (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Myelin Basic Protein in human cerebellum tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité