ABN651
Anti-NETO1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Neuropilin and tolloid-like protein 1, Brain-specific transmembrane protein containing 2 CUB and 1 LDL-receptor class A domains protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NETO1(81832)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected NETO1 in human lung tissure lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable