ABN471
Anti-TMEM18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transmembrane protein 18, TMEM18
366,00 $
About This Item
366,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMEM18(129787)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TMEM18 in mouse brain tissue.
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TMEM18 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable