ABN427
Anti-RalDH3 (ALDH1A3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Aldehyde dehydrogenase family 1 member A3, Aldehyde dehydrogenase 6, RALDH-3, RalDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH1A3(220)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilutioin from a representative lot immunostained trabecula analge of the developing eye in paraffin-embedded embryonic E15 Sprague Dawley (SD) rat head sections by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Western Blotting Analysis: A 1:1,500 dilutioin from a representative lot detected RalDH3 in 50 µg of new born (postnatal P0) Sprague Dawley (SD) rat whole eye tissue lysate, but not in adult SD rat brain lateral cortex and pons tissue lysates (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilutioin of this antibody detected RalDH3 in 10 µg of mouse retina tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable