ABN37
Anti-Homer1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Homer protein homolog 1, Homer-1, Homer1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOMER1(9456)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohsitochemistry Analysis: A representative lot detected significantly increased stratum radiatum and stratum oriens Homer1 immunoreactivity in floating brain sections from mice received AP-12 intraperitoneal injection (Jansone, B., et al. (2015). PLoS One. 10(6):e0127686).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Homer1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable