ABN352
Anti-NENF Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NENF, Neuron derived neurotrophic factor, neudesin, CIR2, SPUF, SCIRP10
483,00 $
About This Item
483,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NENF(29937)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NENF in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable