ABN351
Anti-LGI3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Leucine-rich repeat LGI family member 3, LGI1-like protein 4, Leucine-rich glioma-inactivated protein 3, LGI3
426,00 $
About This Item
426,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGI3(203190)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected LGI3 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1