ABN341
Anti-FEZ2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Fasciculation and elongation protein zeta-2, Zygin II, Zygin-2, FEZ2
483,00 $
About This Item
483,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FEZ2(9637)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FEZ2 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable