ABN2246
Anti-PTP zeta/Phosphacan
from rabbit
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase zeta, EC:3.1.3.48, R-PTP-zeta, 3F8 chondroitin sulfate proteoglycan, 3H1 keratan sulfate proteoglycan, Phosphacan
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Ptprz1(25613)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTP zeta/Phosphacan in rat cerebral cortex and rat hippocampus tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable