ABN190
Anti-CEA cell adhesion molecule 16 (Ceacam16) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 16
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ceacam16(330483)
Description générale
The previously assigned protein identifier B2RUD6 has been merged into E9QA28. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in mouse cochlear tissue. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218–4223.)
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ceacam16 in 10 µg of mouse cochlear tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse cochlear tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable