ABN180
Anti-TFG Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Protein TFG, TRK-fused gene protein
401,00 $
About This Item
401,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFG(10342)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TFG in mouse hippocampus, mouse cerebellum, human placenta, and human pancreas tissues.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TFG on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable