ABE374
Anti-DAZ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Deleted in azoospermia protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human, pig, horse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
equine, porcine, chimpanzee, bovine, rhesus macaque
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAZ1(1617)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected DAZ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable