ABE328
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Arg2)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Dot Blot (Specificity) Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) peptides, but not unmethylated Histone H3 (Arg2) or other peptides corresponding to modified histones.
Absurance is a trademark of EMD Millipore, Inc.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) in 10 µg of HeLa acid extract.
Description de la cible
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable