ABE302
Anti-ATDC Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ataxia telangiectasia group D-associated protein, tripartite motif containing protein 29
439,00 $
About This Item
439,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM29(23650)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ATDC on 10 µg of RAW 264.7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
RAW 264.7 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable