ABE2879M
Anti-Dyskerin (Sheep)
from sheep, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, CBF5 homolog, Nopp140-associated protein of 57 kDa, Nucleolar protein NAP57, Nucleolar protein family A member 4, snoRNP protein DKC1
514,00 $
About This Item
514,00 $
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DKC1(1736)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Dyskerin associated to telomeres in telomerase-overexpressing HEK293 cells (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot recoverd Dyskerin telomerase-overexpressing 293T cells. (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dyskerin in HEK293T cells transfected with a dyskerin expression plasmid (Courtesy of the laboratories of Dr. Hilda Pickett and Dr. Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Dyskerin in HeLa cell Lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable