Key Documents
ABE2696
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GADD45 alpha
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha, DDIT-1, DNA damage-inducible transcript 1 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GADD45A(1647)
Description générale
La protéine GADD45 alpha induite par l'arrêt de la croissance et les dommages à l'ADN (UniProt P24522 ; également connue sous le nom de DDIT-1, ou protéine issue du transcrit 1 induit par les dommages à l'ADN) est codée par le gène GADD45A (n° "Gene ID" du gène : 1647 ; également connu sous le nom de DDIT1 ou GADD45) chez l'Homme. GADD45A, GADD45B et GADD45G constituent une famille de capteurs pouvant induire des réponses rapides à divers facteurs de stress chez les mammifères. Les protéines GADD45 sont impliquées dans la réparation de l'ADN cellulaire, le cycle cellulaire, la survie cellulaire, l'apoptose, la sénescence et la déméthylation de l'ADN dans des conditions de stress variées. L'interaction de GADD45 avec la PCNA régule la réplication et la réparation de l'ADN en stimulant la réparation par excision de nucléotides (NER). GADD45 peut induire l'arrêt du cycle cellulaire par interaction directe avec des protéines liées au cycle cellulaire, à savoir CDK1 et p21. La phosphorylation directe de MEKK4 par GADD45 conduit à l'activation de JNK et de la kinase p38, ce qui entraîne respectivement l'apoptose et la sénescence cellulaires. Toutes les protéines GADD45 sont capables d'interagir entre elles et de former des homo- ou des hétérodimères, qui sont essentiels pour les fonctions de GADD45. Les protéines GADD45 sont exprimées de manière ubiquitaire, mais les profils d'expression tissulaire des trois membres peuvent varier. Chez la souris, une délétion de Gadd45a provoque une instabilité génomique, entraînant une mitose et une cytokinèse incorrectes, ainsi qu'une augmentation de la carcinogenèse induite par rayonnement. En plus de l'activité antitumorale rapportée, qui passe par l'induction de l'apoptose ou de la sénescence dans les cellules cancéreuses, il a également été montré que GADD45A joue un rôle dans certains cancers en facilitant la tumorigenèse.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal détecte la protéine GADD45 alpha. La séquence immunogène n'est pas conservée dans la protéine GADD45 bêta.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à la séquence N-terminale de la protéine GADD45 alpha humaine.
Épitope : Région N-terminale.
Application
Analyse par western blot : Une dilution 1/500 d'un lot représentatif a permis de détecter le dimère de GADD45 alpha dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/250 d'un lot représentatif a permis de détecter GADD45 alpha sur des coupes de tissu de cancer du côlon humain.
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Cet anticorps anti-GADD45 alpha a été validé pour une utilisation en western blot et en immunohistochimie pour la détection de GADD45 alpha.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Évaluée par western blot sur du lysat de tissu rénal de souris.
Analyse par western blot : Une dilution 1/500 de cet anticorps a permis de détecter la protéine GADD45 alpha sur 10 µg de lysat de tissu rénal de souris.
Description de la cible
Env. 18/36 kDa (monomère/dimère ; taille observée). 18,34 kDa (monomère ; taille calculée). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-1230
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable