ABE238
Anti-Katanin-like 1 (KL1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Katanin p60 ATPase-containing subunit A-like 1, Katanin p60 subunit A-like 1, p60 katanin-like 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KATNAL1(84056)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry: A representative lot of this antibody was used for IC by an independent laboratory (Sonbuchner, T.M., et al. (2010). Cell Cycle. 9(12):2403-2411).
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1.000 dilution of this antibody detected KL1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate