ABE12
Anti-phospho CARM1 (Ser228) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
446,00 $
About This Item
446,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, horse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer228)
Informations sur le gène
human ... CARM1(10498)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CARM1 on 10 µg of EGF treated and untreated A431 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
EGF treated and untreated A431 cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable