ABC827
Anti-IFITM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interferon-induced transmembrane protein 1, Dispanin subfamily A member 2a, DSPA2a, Interferon-induced protein 17, Interferon-inducible protein 9-27, Leu-13 antigen, CD225
494,00 $
About This Item
494,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFITM1(8519)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IFITM1 in Jurkat cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected IFITM1 in NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable