ABC490
Anti-BCL2A1/BFL-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
BCL2A1/BFL-1, Bcl-2-related protein A1, Bcl-2-like protein 5, Bcl2-L-5, Hemopoietic-specific early response protein, Protein BFL-1, Protein GRS
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bat (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Camelidae (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2A1(597)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BCL2A1/BFL-1 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable