ABC460
Anti-Sec23B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TACSTD2(4070)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Sec23B in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable